3-Nitrobenzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A15821.09 A15821.14 A15821.30
A15821.09EA 27.4 EUR
A15821.09 A15821.14 A15821.30
3-Nitrobenzonitrile ≥98%
3-Nitrobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 619-24-9 Molecular Formula: C7H4N2O2 Formula Weight: 148.12 Odour: Almond-like Melting Point: 114-117° Boiling Point: 165°/21mm Beilstein Reference: 637674 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007194
Formule: C₇H₄N₂O₂
Kookpunt: 165 °C (21 mmHg)
Smeltpunt: 114…117 °C
Dichtheid: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007194
CAS nummer: 619-24-9
EINECS: 210-587-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III