3-Nitrobenzonitrile
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
SB00868.1 SB00868.10 SB00868.50
MAYBSB00868.1EA 0 EUR
MAYBSB00868.1 MAYBSB00868.10 MAYBSB00868.50
3-Nitrobenzonitrile
3-Nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₄N₂O₂
Kookpunt: 258 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 110 °C
Dichtheid: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007194
CAS nummer: 619-24-9
EINECS: 210-587-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III