2-Methoxybenzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L01293.06 L01293.14 L01293.22
L01293.06EA 37.9 EUR
L01293.06 L01293.14 L01293.22
2-Methoxybenzonitrile ≥98%
2-Methoxybenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 6609-56-9 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5465 Odour: Almond-like Boiling Point: 256° Beilstein Reference: 2207134 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001783
Formule: C₈H₇NO
Kookpunt: 256 °C
Dichtheid: 1,093
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001783
CAS nummer: 6609-56-9
EINECS: 229-559-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III