3-Methoxybenzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B24171.06
B24171.14
B24171.22
B24171.06EA
30.7
EUR
B24171.06
B24171.14
B24171.22
3-Methoxybenzonitrile ≥98%
3-Methoxybenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 1527-89-5
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5402
Odour: Almond-like
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 110-111°/12mm
Beilstein Reference: 1932666
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001801
Formule:
C₈H₇NO Kookpunt: 110…111 °C (12 mmHg) Smeltpunt: 22…24 °C Dichtheid: 1,089 Vlampunt: 105 °C (221 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001801 CAS nummer: 1527-89-5 EINECS: 216-201-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |