VWR® CalBox®, kalibratiegewichten, klasse F1, gecertificeerd
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
611-2428EA 520 EUR
611-2428 611-2429 611-2430 611-2431 611-2432 611-2433 611-2434 611-2435 611-2436 611-2437
VWR® CalBox®, kalibratiegewichten, klasse F1, gecertificeerd
Gewichten Kalibratiegewichten
Een voordelige serie kalibratiesets, met slechts drie roestvrijstalen gewichten, om te voldoen aan routinematige kalibratie-eisen qua precisie en analytische balansen.
  • Individueel serienummer en kalibratiecertificaat
  • Elk gewicht, vanaf 1 gram, heeft een uniek identificatienummer voor traceerbaarheid
  • Lasergraveren verbetert de leesbaarheid van de markeringen
Leveringsinformatie: Gewichten geleverd in moderne aluminium koffer met pincet en balansborstel.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable