2,4-Dimethoxybenzonitrile ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B24621.06 B24621.14
B24621.06EA 13.3 EUR
B24621.06 B24621.14
2,4-Dimethoxybenzonitrile ≥99%
2,4-Dimethoxybenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 4107-65-7 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 92-95° Beilstein Reference: 1950512 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001786
Formule: C₉H₉NO₂
Kookpunt: 283 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 92…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001786
CAS nummer: 4107-65-7
EINECS: 223-886-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III