2,6-Dimethoxybenzonitrile 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
181720100 181720500
ACRO181720100EA 34.7 EUR
ACRO181720100 ACRO181720500
2,6-Dimethoxybenzonitrile 97%
2,6-Dimethoxybenzonitrile
Formule: C₉H₉NO₂
Kookpunt: 310 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 119…123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001788
CAS nummer: 16932-49-3
EINECS: 241-000-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 123 °C
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %