3,5-Dihydroxybenzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L05642.03
L05642.06
L05642.03EA
67.8
EUR
L05642.03
L05642.06
3,5-Dihydroxybenzonitrile ≥98%
3,5-Dihydroxybenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 19179-36-3
Molecular Formula: C7H5NO2
Formula Weight: 135.12
Melting Point: 185-190°
Beilstein Reference: 6322491
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016453
Formule:
C₇H₅NO₂ Kookpunt: 311 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 185…190 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016453 CAS nummer: 19179-36-3 EINECS: 242-859-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |