3-Hydroxybenzonitrile ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B21702.06 B21702.14
B21702.06EA 38.1 EUR
B21702.06 B21702.14
3-Hydroxybenzonitrile ≥99%
3-Hydroxybenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 873-62-1 Molecular Formula: C7H5NO Formula Weight: 119.12 Melting Point: 78-81° MDL No.: MFCD00002252
Formule: C₇H₅NO
Kookpunt: 265 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 78…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002252
CAS nummer: 873-62-1
EINECS: 212-845-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III