4-Hydroxybenzonitrile 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
110830250
110831000
110835000
ACRO110830250EA
46.6
EUR
ACRO110830250
ACRO110831000
ACRO110835000
4-Hydroxybenzonitrile 99%
4-Hydroxybenzonitrile
Formule:
C₇H₅NO Kookpunt: 148 °C (1 -rr) Smeltpunt: 110…113 °C Dichtheid: ~ 1 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002312 CAS nummer: 767-00-0 EINECS: 212-175-2 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | Off-white to beige to light grey Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 110 to 113 °C |
Water | ≤0.4 % |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |