4-Hydroxybenzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15803.18 A15803.22 A15803.30 A15803.36
A15803.18EA 64.8 EUR
A15803.18 A15803.22 A15803.30 A15803.36
4-Hydroxybenzonitrile ≥98%
4-Hydroxybenzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 767-00-0 Molecular Formula: C7H5NO Formula Weight: 119.12 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 386130
Formule: C₇H₅NO
Kookpunt: 148 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: 110…114 °C
Dichtheid: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002312
CAS nummer: 767-00-0
EINECS: 212-175-2