Butyl benzoate 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
296400010 296400050 296402500
ACRO296400010EA 87.5 EUR
ACRO296400010 ACRO296400050 ACRO296402500
Butyl benzoate 98+%
Butyl benzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Kookpunt: 249…251 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –22 °C
Dichtheid: 1 g/cm³
Vlampunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009439
CAS nummer: 136-60-7
EINECS: 205-252-7
Merck Index: 13,01551
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %