Butyl benzoate 98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 136-60-7
Molecular Formula: C11H14O2
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.4980
Melting Point: -22°
Boiling Point: 250°
Beilstein Reference: 1867073
Merck Reference: 14,1552
MDL No.: MFCD00009439
Formule:
C₁₁H₁₄O₂ Kookpunt: 250 °C Smeltpunt: –22 °C Dichtheid: 1,011 Vlampunt: 106 °C (222 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009439 CAS nummer: 136-60-7 EINECS: 205-252-7 Merck Index: 14,1552 |