Volpipetten, klasse B, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
243370108 243370202 243370708 243370802 243371207 243371404 243371704 243372409
612-5234EA 7.9 EUR
612-5234 612-5235 612-5236 612-5237 612-5238 612-5239 612-5240 612-5241
Volpipetten, klasse B, DURAN®
Pipetten Volpipetten
Natronkalkglas (AR-Glas®).
  • Merken en opschrift in bruin
  • Kalibratie is gebaseerd op het uitgestorte volume (Ex)
Voldoet aan DIN ISO 648.
Kleurcode voldoet aan DIN 12621.
* geen lamp