Monsternemer, Tubus
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5382-0080 5382-0040
223-1252EA 179 EUR
223-1252 223-0083
Monsternemer, Tubus
Monsternemers Monsternemers voor vaste stoffen
Monsternemer voor vrij stromende bulkgoederen tot circa 1 cm diameter. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld hazelnoten, theemengsels, granen en dergelijke uit grote zakken te halen.
  • Ook voor bulkgoederen met grove korrel
  • Gemaakt van roestvrij staal V4A (1.4404)/AISI 316L
  • Speciale puntgeometrie
Komt overeen met ISTA-norm voor zaadlengten van 10 mm (tarwe, haver) en 5 mm (vlas, wikke).