Lithium benzoate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Benzoic acid lithium salt
A16571.30
A16571.0B
A16571.30EA
112
EUR
A16571.30
A16571.0B
Lithium benzoate ≥99%
Lithium benzoate
Purity: 99+%
CAS No.: 553-54-8
Molecular Formula: C7H5LiO2
Formula Weight: 128.06
Odour: Odourless
Melting Point:
Formule:
C₇H₅LiO₂ MW: 128.06 g/mol Smeltpunt: >300 °C Dichtheid: 1.397 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00035540 CAS nummer: 553-54-8 EINECS: 209-042-6 Merck Index: 12,05547 |