Sodium benzoate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 532-32-1
Molecular Formula: C7H5NaO2
Formula Weight: 144.11
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point:
Formule:
C₆H₅COONa Smeltpunt: >300 °C Dichtheid: 1,44 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: >100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012463 CAS nummer: 532-32-1 EINECS: 208-534-8 Bereik: 01-2119460683-35 Merck Index: 14,8582 |