Sodium benzoate
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
EHERC10538000EA 55.4 EUR
EHERC10538000
Sodium benzoate
Sodium benzoate
Formule: C₆H₅COONa
MW: 144,11 g/mol
Smeltpunt: 410…430 °C
Dichtheid: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012463
CAS nummer: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
Bereik: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654