3-(Dimethylamino)benzoic acid 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
115750250
115751000
ACRO115750250EA
0
EUR
ACRO115750250
ACRO115751000
3-(Dimethylamino)benzoic acid 99%
3-(Dimethylamino)benzoic acid
Formule:
C₉H₁₁NO₂ Kookpunt: 298 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 150…153 °C Dichtheid: 1,26 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002497 CAS nummer: 99-64-9 EINECS: 202-775-2 |
Specification Test Results
Appearance | Light yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 150 to 153 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |