4-Aminobenzoic acid 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A12673.0B
A12673.18
A12673.30
A12673.PG
A12673.0BEA
144
EUR
A12673.0B
A12673.18
A12673.30
A12673.PG
4-Aminobenzoic acid 99%
4-Aminobenzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 150-13-0
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Melting Point: ca 187° dec.
Beilstein Reference: 471605
Merck Reference: 14,423
MDL No.: MFCD00007894
Formule:
C₇H₇NO₂ Kookpunt: 340 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,374 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007894 CAS nummer: 150-13-0 EINECS: 205-753-0 Merck Index: 14,423 |