5-Amino-2-nitrobenzoic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Nitro-5-aminobenzoic acid, NSC 74455, 5-Amino-2-nitrobenzoic Acid, 3-Carboxy-4-nitroaniline
L16225.06 L16225.14
L16225.06EA 81.3 EUR
L16225.06 L16225.14
5-Amino-2-nitrobenzoic acid 95%
5-Amino-2-nitrobenzoic acid
Purity: 95% CAS No.: 13280-60-9 Molecular Formula: C7H6N2O4 Formula Weight: 182.14 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 2107512
Formule: C₇H₆N₂O₄
MW: 182.14 g/mol
Kookpunt: 481
Smeltpunt: ∼240 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00035748
CAS nummer: 13280-60-9
EINECS: 236-283-4