2-Amino-5-hydroxybenzoic acid 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
310310100
310310010
ACRO310310100EA
62
EUR
ACRO310310100
ACRO310310010
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid 99%
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Formule:
C₇H₇NO₃ Kookpunt: 347 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 233…234 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007870 CAS nummer: 394-31-0 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | Grey-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with TBAH | ≥98.5 % |