2-Amino-5-hydroxybenzoic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L08256.14
L08256.06
L08256.14EA
139
EUR
L08256.14
L08256.06
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid 98%
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 394-31-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: ca 248° dec.
Beilstein Reference: 2803663
Formule:
C₇H₇NO₃ Kookpunt: 347 °C (1013 hPa) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007870 CAS nummer: 394-31-0 |