4-Aminosalicylic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98+%
CAS No.: 65-49-6
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Odour: Odourless
Melting Point: ca 135-145° dec.
Beilstein Reference: 473071
Merck Reference: 14,477
MDL No.: MFCD00007789
Formule:
C₇H₇NO₃ Kookpunt: 347 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,545 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007789 CAS nummer: 65-49-6 EINECS: 200-613-5 Merck Index: 14,477 |