3,4-Diaminobenzoic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
112100250
112101000
112105000
ACRO112100250EA
47.6
EUR
ACRO112100250
ACRO112101000
ACRO112105000
3,4-Diaminobenzoic acid 97%
3,4-Diaminobenzoic acid
Formule:
C₇H₈N₂O₂ Kookpunt: 354 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,544 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007726 CAS nummer: 619-05-6 EINECS: 210-577-2 |
Specification Test Results
Appearance | Brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | 96.0 to 104.0 % |