3,4-Diaminobenzoic acid
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB01435.1 SB01435.10 SB01435.50
MAYBSB01435.1EA 0 EUR
MAYBSB01435.1 MAYBSB01435.10 MAYBSB01435.50
3,4-Diaminobenzoic acid
3,4-Diaminobenzoic acid
Formule: C₇H₈N₂O₂
Kookpunt: 354 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 211 °C
Dichtheid: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007726
CAS nummer: 619-05-6
EINECS: 210-577-2