4-(Methylamino)benzoic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12426.06 A12426.14 A12426.22
A12426.06EA 24.7 EUR
A12426.06 A12426.14 A12426.22
4-(Methylamino)benzoic acid 97%
4-(Methylamino)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 10541-83-0 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 158-160° Beilstein Reference: 2082805
Formule: C₈H₉NO₂
Kookpunt: 296 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 158…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002535
CAS nummer: 10541-83-0
EINECS: 234-121-7