3-Nitrobenzoic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A13494.0B A13494.0I A13494.30
A13494.0BEA 96.9 EUR
A13494.0B A13494.0I A13494.30
3-Nitrobenzoic acid ≥99%
3-Nitrobenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 121-92-6 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: 140-143° Beilstein Reference: 908644 Merck Reference: 14,6589 MDL No.: MFCD00007251
Formule: C₇H₅NO₄
Kookpunt: 341 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 140…143 °C
Dichtheid: 1,494
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007251
CAS nummer: 121-92-6
EINECS: 204-508-5
Merck Index: 14,6589