4-Nitrobenzoic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14738.0B A14738.0I A14738.30
A14738.0BEA 68.5 EUR
A14738.0B A14738.0I A14738.30
4-Nitrobenzoic acid ≥99%
4-Nitrobenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 62-23-7 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: 239-241° Beilstein Reference: 973593 Merck Reference: 14,6589 MDL No.: MFCD00007352
Formule: C₇H₅NO₄
Kookpunt: 359 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 239…241 °C
Dichtheid: 1,610
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007352
CAS nummer: 62-23-7
EINECS: 200-526-2
Merck Index: 14,6589