4-Nitro-o-anisic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25523.03 B25523.06
B25523.03EA 26.2 EUR
B25523.03 B25523.06
4-Nitro-o-anisic acid ≥98%
4-Nitro-o-anisic acid
Purity: 98% CAS No.: 2597-56-0 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 145-148° MDL No.: MFCD00216573
Formule: C₈H₇NO₅
Smeltpunt: 145…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00216573
CAS nummer: 2597-56-0
EINECS: 219-998-6