4-Nitro-m-anisic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
L08891.06 L08891.14
L08891.06EA 31.1 EUR
L08891.06 L08891.14
4-Nitro-m-anisic acid ≥98%
4-Nitro-m-anisic acid
Purity: 98+% CAS No.: 5081-36-7 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 231-235° Beilstein Reference: 2696042
Formule: C₈H₇NO₅
Kookpunt: 405 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 231…235 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007353
CAS nummer: 5081-36-7
EINECS: 225-793-2