6-Nitro-m-anisic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
L13346.06
L13346.14
L13346.06EA
20.9
EUR
L13346.06
L13346.14
6-Nitro-m-anisic acid ≥97%
6-Nitro-m-anisic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1882-69-5
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 130-135°
Beilstein Reference: 1877657
Formule:
C₈H₇NO₅ Smeltpunt: 130…135 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00151836 CAS nummer: 1882-69-5 |