5-Nitrosalicylic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13010.06 A13010.14 A13010.22
A13010.06EA 30.6 EUR
A13010.06 A13010.14 A13010.22
5-Nitrosalicylic acid ≥98%
5-Nitrosalicylic acid
Purity: 98% CAS No.: 96-97-9 Molecular Formula: C7H5NO5 Formula Weight: 183.12 Melting Point: 228-236° Beilstein Reference: 2213719 Merck Reference: 14,6632 MDL No.: MFCD00007338
Formule: C₇H₅NO₅
Smeltpunt: 228…236 °C
Dichtheid: 1,650
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007338
CAS nummer: 96-97-9
EINECS: 202-548-8
Merck Index: 14,6632