3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A10724.06
A10724.14
A10724.22
A10724.06EA
21.8
EUR
A10724.06
A10724.14
A10724.22
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid ≥98%
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 619-14-7
Molecular Formula: C7H5NO5
Formula Weight: 183.12
Melting Point: 232-236°
Beilstein Reference: 2107564
Formule:
C₇H₅NO₅ Smeltpunt: 232…236 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007110 CAS nummer: 619-14-7 EINECS: 210-580-9 |