3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB01945.1 SB01945EA SB01945.50
MAYBSB01945.1EA 0 EUR
MAYBSB01945.1 MAYBSB01945EA MAYBSB01945.50
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₅NO₅
Smeltpunt: 234…235 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007110
CAS nummer: 619-14-7
EINECS: 210-580-9