4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10562.14 A10562.22
A10562.14EA 35 EUR
A10562.14 A10562.22
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid 98
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 616-82-0 Molecular Formula: C7H5NO5 Formula Weight: 183.12 Melting Point: 182-184° Beilstein Reference: 2213134
Formule: C₇H₅NO₅
MW: 183.12 g/mol
Smeltpunt: 182…184 °C
Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007119
CAS nummer: 616-82-0
EINECS: 210-494-1