4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BTB10601.1 BTB10601.10 BTB10601.50
MAYBBTB10601.1EA 0 EUR
MAYBBTB10601.1 MAYBBTB10601.10 MAYBBTB10601.50
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₅NO₅
Smeltpunt: 182…185 °C
Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007119
CAS nummer: 616-82-0
EINECS: 210-494-1