3,5-Dinitrobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98+%
CAS No.: 99-34-3
Molecular Formula: C7H4N2O6
Formula Weight: 212.12
Melting Point: 204-208°
Beilstein Reference: 1914286
Merck Reference: 14,3276
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00007253
Formule:
C₇H₄N₂O₆ Smeltpunt: 204…208 °C Dichtheid: 1,680 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007253 CAS nummer: 99-34-3 EINECS: 202-751-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,3276 |