Micro-dompelfilters
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
258571308 258571102 258571205 258571402
SCOT258571308EA 333 EUR
SCOT258571308 SCOT258571102 SCOT258571205 SCOT258571402
Micro-dompelfilters
Filters Filterbuizen
Micro-dompelfilter voor omgekeerde filtratie, zoals extractie, van helder filtraat (niet het filterresidu).
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hoge temperatuurbestendigheid
  • Minimale thermische expansie
Made from clear DURAN® borosilicate glass 3,3.