4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B22474.03 B22474.06
B22474.03EA 42.5 EUR
B22474.03 B22474.06
4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid ≥98%
4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1019-52-9 Molecular Formula: C7H4N2O7 Formula Weight: 228.12 Melting Point: 248-252° MDL No.: MFCD00017000
Formule: C₇H₄N₂O₇
Smeltpunt: 248…252 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017000
CAS nummer: 1019-52-9
EINECS: 213-814-8