4-Dodecyloxybenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B22689.06 B22689.14
B22689.06EA 33.8 EUR
B22689.06 B22689.14
4-Dodecyloxybenzoic acid ≥98%
4-Dodecyloxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 2312-15-4 Molecular Formula: C19H30O3 Formula Weight: 306.45 Melting Point: 132-137° Beilstein Reference: 2215914
Formule: C₁₉H₃₀O₃
Kookpunt: 420 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 132…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002543
CAS nummer: 2312-15-4
EINECS: 219-004-0