p-Anisic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05971.0250 8.05971.1000 8.05971.9025
8.05971.0250EA 62.8 EUR
8.05971.0250 8.05971.1000 8.05971.9025
p-Anisic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
p-Anisic acid
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Kookpunt: 275
Smeltpunt: 182…185 °C
Dichtheid: ∼1.385 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002542
CAS nummer: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669