VWR® Digitale timer, vier kanalen
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
609-0181EA 59.2 EUR
VWRU89203-042 609-0181
VWR® Digitale timer, vier kanalen
Timers Digitale timers
Deze 4-kanaals timer heeft een capaciteit van 99 uur, 59 minuten en 59 seconden of kan worden omgeschakeld naar een 12- of 24-uurs klok.
  • Telt omhoog of omlaag
  • Onthoudt de laatst ingestelde tijd
  • Leg hem plat op een bank, gebruik de openklapbare standaard voor verticaal zicht, of draag hem op een laboratoriumjas met de handige zakclip
Certificaten: Deze elektronische timers zijn voorzien van een kalibratiecertificaat en een individueel serienummer en worden getest en gekalibreerd in een exclusief drievoudig geaccrediteerd/geregistreerd ISO/IEC 17025:2005, A2LA geaccrediteerd laboratorium (Cert #2448.01), tegen apparatuur waarvan de kalibratie herleidbaar is naar NIST. Conform RoHS
Leveringsinformatie: Geleverd met AAA batterij en kalibratiecertificaat.