3-Methoxysalicylic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L01658.06
L01658.14
L01658.06EA
22.1
EUR
L01658.06
L01658.14
3-Methoxysalicylic acid ≥98%
3-Methoxysalicylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 877-22-5
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 151-152°
Beilstein Reference: 2209642
Formule:
C₈H₈O₄ Smeltpunt: 151…152 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002445 CAS nummer: 877-22-5 EINECS: 212-888-9 |