3-Hydroxy-p-anisic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid, Isovanillic acid
A13709.06 A13709.14 A13709.22
A13709.06EA 37.5 EUR
A13709.06 A13709.14 A13709.22
3-Hydroxy-p-anisic acid ≥97%
3-Hydroxy-p-anisic acid
Purity: 97+% CAS No.: 645-08-9 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 251-255° Beilstein Reference: 2208365
Formule: C₈H₈O₄
Kookpunt: 327 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 251…255 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002507
CAS nummer: 645-08-9
EINECS: 211-430-5