2,3-Dimethoxybenzoic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14592.09 A14592.18
A14592.09EA 28.8 EUR
A14592.09 A14592.18
2,3-Dimethoxybenzoic acid ≥99%
2,3-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 1521-38-6 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: 121-124° Beilstein Reference: 2210858 MDL No.: MFCD00002432
Formule: C₉H₁₀O₄
Kookpunt: 314 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 121…124 °C
Dichtheid: 1,387 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002432
CAS nummer: 1521-38-6
EINECS: 216-188-4