2,4-Dimethoxybenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16252.14 A16252.22
A16252.14EA 37 EUR
A16252.14 A16252.22
2,4-Dimethoxybenzoic acid ≥98%
2,4-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 91-52-1 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: 107-111° Beilstein Reference: 2210860 MDL No.: MFCD00002434
Formule: C₉H₁₀O₄
Kookpunt: 313 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 107…111 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002434
CAS nummer: 91-52-1
EINECS: 202-074-1