2,5-Dimethoxybenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12901.06 A12901.14 A12901.22
A12901.06EA 59.9 EUR
A12901.06 A12901.14 A12901.22
2,5-Dimethoxybenzoic acid ≥98%
2,5-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 2785-98-0 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 2097993 MDL No.: MFCD00002436
Formule: C₉H₁₀O₄
Kookpunt: 314 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 75…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002436
CAS nummer: 2785-98-0
EINECS: 220-503-0