Rollercultuurapparaat, Wheaton® R2P™ 2.0
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
WRBPF8110-C WRBPF5110-C WRBPF5111-C WRBPF8111-C WRBMR5070-C WRBMR5031-C WRBMR5010-B WRBMR5030-J WRTPF5110-B WRTPF8110-F WRTPF8110-D WRTPF8110-C WRTPF8110-B WRTPF8110-A WRTPF5110-J WRTPF5110-F WRBPF5110-B WRBMR5030-F WRBMR5010-A WRBPF5110-A WRBMR5090-J WRBMR5090-F WRBMR5090-D WRBMR5090-C WRBMR5090-B WRBMR5090-A WRBPF5110-D WRBPF5110-F WRBMR5030-D WRBMR5030-C WRBMR5030-B WRBMR5030-A WRBMR5010-J WRBMR5010-F WRBMR5010-D WRBMR5010-C WRTPF5110-C WRTPF8110-J WRTPF5110-A WRBPR5030-J WRBPR5030-F WRBPR5030-D WRBPR5030-C WRBPR5030-B WRBPR5030-A WRBPF5110-J WRTPF5110-D WSBMR5040-C WSBMR5040-D WSBMR5020-D WSTPF8110-C WSTPF8111-C WSBPF5110-C WRBMR5091-C WSTPF5111-C WSBMR5010-C WSBMR5090-C WRBPR5050-C WSBMR5011-D WSBMR5010-D WRBMR5071-C WRTMR5071-C
WHEAWRBPF8110-CEA 41560 EUR
WHEAWRBPF8110-C 392-0349 WHEAWRBPF5111-C WHEAWRBPF8111-C 392-0454 WHEAWRBMR5031-C WHEAWRBMR5010-B WHEAWRBMR5030-J WHEAWRTPF5110-B WHEAWRTPF8110-F 392-0356 392-0355 WHEAWRTPF8110-B WHEAWRTPF8110-A WHEAWRTPF5110-J WHEAWRTPF5110-F WHEAWRBPF5110-B WHEAWRBMR5030-F WHEAWRBMR5010-A WHEAWRBPF5110-A WHEAWRBMR5090-J WHEAWRBMR5090-F 392-0456 392-0455 WHEAWRBMR5090-B WHEAWRBMR5090-A 392-0350 WHEAWRBPF5110-F 392-0453 392-0452 WHEAWRBMR5030-B WHEAWRBMR5030-A WHEAWRBMR5010-J WHEAWRBMR5010-F WHEAWRBMR5010-D WHEAWRBMR5010-C 392-0353 WHEAWRTPF8110-J WHEAWRTPF5110-A WHEAWRBPR5030-J WHEAWRBPR5030-F 392-0352 392-0351 WHEAWRBPR5030-B WHEAWRBPR5030-A WHEAWRBPF5110-J 392-0354 WHEAWSBMR5040-C WHEAWSBMR5040-D WHEAWSBMR5020-D WHEAWSTPF8110-C WHEAWSTPF8111-C WHEAWSBPF5110-C WHEAWRBMR5091-C WHEAWSTPF5111-C WHEAWSBMR5010-C 392-0458 WHEAWRBPR5050-C WHEAWSBMR5011-D WHEAWSBMR5010-D WHEAWRBMR5071-C WHEAWRTMR5071-C
Rollercultuurapparaat, Wheaton® R2P™ 2.0
Apparaat voor rolflessen
Het Wheaton® R2P™ 2.0-rollercultuurapparaat is ontworpen om de ontwikkeling en groei van gekweekte cellen mogelijk te maken, van onderzoek tot productiehoeveelheden zonder van apparatuur te hoeven veranderen en protocollen opnieuw te moeten valideren. Het R2P™ 2.0-systeem maakt gebruik van geautomatiseerde metingen van de werkelijke flessnelheid en maakt netwerken mogelijk voor maximaal 255 eenheden. Toepassingen zijn onder meer: Virussen voor vaccins of gerelateerde studies; eiwitten, enzymen; antilichamen; levende cel testen.
  • Robuuste touchscreen-interface die gemakkelijk van een afstand te bekijken is
  • Gemakkelijk herkenbare pictogrammen voor intuïtieve navigatie
  • Digitaal gestuurde onderhoudsvrije motor nauwkeurig tot 0,01 min⁻¹
  • Geschikt voor externe interface en bewaking via SCADA-systemen
  • Meerdere dek- en capaciteitsconfiguraties beschikbaar voor procesflexibiliteit
Er zijn twee dekconfiguraties beschikbaar. De productieafstand met 152 mm tussen de dekken maximaliseert het gebruik van de incubatorruimte, terwijl de modulaire afstand met 181 mm tussen de dekken het verwijderen en vervangen van flessen gemakkelijker maakt, waardoor de verstoring van de cellen wordt verminderd. Systemen met vijf plaatsingsgebieden per dek maken gebruik met een rechtopstaande incubator mogelijk, terwijl acht plaatssystemen zijn ontworpen voor grootschalige productie-installaties.
Leveringsinformatie: Andere configuraties zijn beschikbaar, evenals retrofit-kits om oude systemen bij te werken. Neem contact op met uw plaatselijke Avantor-verkoopkantoor voor meer informatie.