3,4-Dimethoxybenzoic acid 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
115451000 115450250 115455000
ACRO115451000EA 51.8 EUR
ACRO115451000 ACRO115450250 ACRO115455000
3,4-Dimethoxybenzoic acid 99+%
3,4-Dimethoxybenzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₄
Kookpunt: 303 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 179…182 °C
Dichtheid: 1,436 g/cm³ (-100 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002500
CAS nummer: 93-07-2
EINECS: 202-215-7
Merck Index: 12,10086
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
HPLC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA